5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Bromo-4-chloroindoxyl acetate, 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, BCDA, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate, 3-Acetoxy-4-chloro-5-bromoindole
B4830-50MG B4830-200MG
TCIAB4830-50MGEA 580 NOK
TCIAB4830-50MG TCIAB4830-200MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate ≥98.0% (by HPLC)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Formel: C₁₀H₇BrClNO₂
MW: 288,525 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037932
CAS-nummer: 3252-36-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %