3-Bromo-2,5-dichloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
B4832-1G B4832-5G
TCIAB4832-1GEA 865 NOK
TCIAB4832-1G TCIAB4832-5G
3-Bromo-2,5-dichloropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,89 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659484
CAS-nummer: 138006-41-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C