2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
B4833-1G B4833-5G
TCIAB4833-1GEA 380 NOK
TCIAB4833-1G TCIAB4833-5G
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
MDL nummer: MFCD01631569
CAS-nummer: 261951-85-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %