5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
B4840-1G B4840-5G
TCIAB4840-1GEA 260 NOK
TCIAB4840-1G TCIAB4840-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00152016
CAS-nummer: 877-03-2
EINECS: 212-884-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C