6-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B4841-1G B4841-5G
TCIAB4841-1GEA 1625 NOK
TCIAB4841-1G TCIAB4841-5G
6-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
6-Bromo-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Kokepunkt: 116°C
MDL nummer: MFCD04114378
CAS-nummer: 66361-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&vid=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C