1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-6-fluoronitrobenzene
B4842-1G B4842-5G
TCIAB4842-1GEA 300 NOK
TCIAB4842-1G TCIAB4842-5G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368788
CAS-nummer: 886762-70-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C