5-Bromo-2-chloronicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
B4870-1G
B4870-5G
TCIAB4870-1GEA
620
NOK
TCIAB4870-1G
TCIAB4870-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formel:
C₆H₂BrClN₂ |
MDL nummer:
MFCD09801046 CAS-nummer: 405224-23-9 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |