2-Bromo-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4873-1G B4873-5G
TCIAB4873-1GEA 610 NOK
TCIAB4873-1G TCIAB4873-5G
2-Bromo-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
MDL nummer: MFCD00025152
CAS-nummer: 13296-94-1
EINECS: 236-318-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60b6400433af9991bd2b7f5c9217dc2bd163bb8&vid=f60b6400433af9991bd2b7f5c9217dc2bd163bb8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C