4-Bromo-3-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4876-1G B4876-5G
TCIAB4876-1GEA 365 NOK
TCIAB4876-1G TCIAB4876-5G
4-Bromo-3-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
MDL nummer: MFCD01320678
CAS-nummer: 53324-38-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C