4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4884-1G
B4884-5G
TCIAB4884-1GEA
1325
NOK
TCIAB4884-1G
TCIAB4884-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran ≥98.0% (by GC)
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Formel:
C₁₈H₁₁BrO |
MDL nummer:
MFCD19441306 CAS-nummer: 955959-84-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |