3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Bromo-5'-phenyl-m-terphenyl, 5'-(3-Bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl, 5'-(3-Bromophenyl)-m-terphenyl
B4888-1G B4888-5G
TCIAB4888-1GEA 985 NOK
TCIAB4888-1G TCIAB4888-5G
3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₂₄H₁₇Br
MW: 385,30 g/mol
MDL nummer: MFCD28134530
CAS-nummer: 1233200-57-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C