4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-5'-phenyl-m-terphenyl, 5'-(4-Bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl, 5'-(4-Bromophenyl)-m-terphenyl
B4889-1G B4889-5G
TCIAB4889-1GEA 4925 NOK
TCIAB4889-1G TCIAB4889-5G
4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₂₄H₁₇Br
MW: 385,30 g/mol
MDL nummer: MFCD26407506
CAS-nummer: 116941-52-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C