9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
B4892-200MG B4892-1G
TCIAB4892-200MGEA 1575 NOK
TCIAB4892-200MG TCIAB4892-1G
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene ≥98.0% (by HPLC)
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene
Formel: C₄₁H₆₄B₂O₄
MW: 642,58 g/mol
MDL nummer: MFCD16621099
CAS-nummer: 357219-41-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C