4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
B4900-1G B4900-5G
TCIAB4900-1GEA 690 NOK
TCIAB4900-1G TCIAB4900-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Kokepunkt: 189°C
MDL nummer: MFCD08276811
CAS-nummer: 69240-56-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C