trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-(But-3-en-1-yl)-4'-(p-tolyl)-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(4-methylphenyl)bicyclohexyl
B4915-1G B4915-5G
TCIAB4915-1GEA 525 NOK
TCIAB4915-1G TCIAB4915-5G
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl
Formel: C₂₃H₃₄
MW: 310,53 g/mol
MDL nummer: MFCD13188633
CAS-nummer: 129738-42-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C