trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-(But-3-en-1-yl)-4'-(3,4-difluorophenyl)-1,1'-bi(cyclohexane)
B4916-1G B4916-5G
TCIAB4916-1GEA 890 NOK
TCIAB4916-1G TCIAB4916-5G
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
Formel: C₂₂H₃₀F₂
MW: 332,48 g/mol
MDL nummer: MFCD09839393
CAS-nummer: 155266-68-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C