N-Boc-2-bromobenzylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Boc-2-bromobenzylamine, 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine, tert-Butyl (2-Bromobenzyl)carbamate, (2-Bromobenzyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B4920-1G B4920-5G
TCIAB4920-1GEA 745 NOK
TCIAB4920-1G TCIAB4920-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine ≥98.0% (by GC)
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286,169 g/mol
MDL nummer: MFCD05664385
CAS-nummer: 162356-90-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C