4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-[(4-Bromophenyl)(4-methylphenyl)amino]benzaldehyde
B4922-200MG B4922-1G
TCIAB4922-200MGEA 1325 NOK
TCIAB4922-200MG TCIAB4922-1G
4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde
Formel: C₂₀H₁₆BrNO
MW: 366,26 g/mol
MDL nummer: MFCD16658914
CAS-nummer: 733744-98-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C