4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4'-Butyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B4923-5G B4923-25G
TCIAB4923-5GEA 635 NOK
TCIAB4923-5G TCIAB4923-25G
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl
Formel: C₁₇H₁₇N
MW: 235,33 g/mol
Kokepunkt: 195°C
MDL nummer: MFCD00506009
CAS-nummer: 52709-83-8
EINECS: 258-119-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Mesomorphic range 45.0 to 51.0 deg-C