trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans,trans-4'-Butyl-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
B4925-5G B4925-25G
TCIAB4925-5GEA 865 NOK
TCIAB4925-5G TCIAB4925-25G
trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
Formel: C₂₂H₃₂F₂
MW: 334,495 g/mol
MDL nummer: MFCD13188634
CAS-nummer: 82832-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1c6c94bc9afe18897c3612059fa6868649739eb&vid=18c9dd6449b4f4bf2a931bc8243de929744310a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 49.0 deg-C
Mesomorphic range 44.0 to 123.0 deg-C