2-Butoksyetylacetat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Butylglycol acetate
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 660 NOK
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
2-Butoksyetylacetat 98%
2-Butoksyetylacetat
Formel: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Kokepunkt: 193,5 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –64 °C
Tetthet: 0,9385 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009457
CAS-nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA