2-Bromo-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4939-1G B4939-5G
TCIAB4939-1GEA 960 NOK
TCIAB4939-1G TCIAB4939-5G
2-Bromo-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₁₅H₁₀BrN₃
MW: 312,17 g/mol
MDL nummer: MFCD10687147
CAS-nummer: 80984-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22a37510710122108f93a072a08538828e5512d&vid=a22a37510710122108f93a072a08538828e5512d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C