4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-[4'-Butyl-1,1'-bicyclohexyl]-4-one
B4946-5G B4946-25G
TCIAB4946-5GEA 475 NOK
TCIAB4946-5G TCIAB4946-25G
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone
Formel: C₁₆H₂₈O
MW: 236,40 g/mol
MDL nummer: MFCD06797514
CAS-nummer: 92413-47-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C