Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4951-1G B4951-5G
TCIAB4951-1GEA 1150 NOK
TCIAB4951-1G TCIAB4951-5G
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
Formel: C₁₆H₁₀S
MW: 234,32 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00215942
CAS-nummer: 205-43-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C