2-Butoksyetylacetat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Butylglycol acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01395.1000 8.01395.2500
8.01395.1000EA 563 NOK
8.01395.1000 8.01395.2500
2-Butoksyetylacetat for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Butoksyetylacetat
Formel: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Kokepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82 °C
MDL nummer: MFCD00009457
CAS-nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -64 - -62 °C
Molar Mass 160.21 g/mol
Boiling Point 194 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.31 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4138 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.4 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Evaporation number 190