2-(4-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4955-1G B4955-5G
TCIAB4955-1GEA 1325 NOK
TCIAB4955-1G TCIAB4955-5G
2-(4-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (by GC)
2-(4-Bromophenyl)triphenylene
Formel: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
CAS-nummer: 1158227-56-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C