4-Bromobutyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic acid 4-bromobutyl ester
B4958-5G B4958-25G
TCIAB4958-5GEA 310 NOK
TCIAB4958-5G TCIAB4958-25G
4-Bromobutyl acetate ≥97.0% (by GC)
4-Bromobutyl acetate
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Kokepunkt: 211°C
MDL nummer: MFCD00000263
CAS-nummer: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %