6-Bromo-3-cyanochromone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
6-Bromo-3-cyanochromone, 6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Bromochromone-3-carbonitrile, 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
B4968-1G
B4968-5G
TCIAB4968-1GEA
700
NOK
TCIAB4968-1G
TCIAB4968-5G
6-Bromo-3-cyanochromone ≥98.0% (by GC)
6-Bromo-3-cyanochromone
Formel:
C₁₀H₄BrNO₂ MW: 250,483 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00191842 CAS-nummer: 52817-13-7 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 223.0 to 227.0 deg-C |