3-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
B4973-1G B4973-5G
TCIAB4973-1GEA 770 NOK
TCIAB4973-1G TCIAB4973-5G
3-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-nitroanisole
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
MDL nummer: MFCD04112752
CAS-nummer: 16618-67-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C