1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4981-1G B4981-5G
TCIAB4981-1GEA 795 NOK
TCIAB4981-1G TCIAB4981-5G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
MW: 317,3500 g/mol
MDL nummer: MFCD07778998
CAS-nummer: 13101-40-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.4 deg-C