3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4982-1G B4982-5G
TCIAB4982-1GEA 460 NOK
TCIAB4982-1G TCIAB4982-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
MDL nummer: MFCD00100097
CAS-nummer: 355134-13-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C