3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
B4983-1G B4983-5G
TCIAB4983-1GEA 525 NOK
TCIAB4983-1G TCIAB4983-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (by GC)
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formel: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
MDL nummer: MFCD00022990
CAS-nummer: 644-34-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C