4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-tert-Butylphenylisothiocyanate
B4984-1G B4984-5G
TCIAB4984-1GEA 380 NOK
TCIAB4984-1G TCIAB4984-5G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formel: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,2926 g/mol
Kokepunkt: 277°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00022059
CAS-nummer: 19241-24-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C