2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
B4988-1G B4988-5G
TCIAB4988-1GEA 445 NOK
TCIAB4988-1G TCIAB4988-5G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
MDL nummer: MFCD08059542
CAS-nummer: 421552-12-7
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C