Bis(2-bromophenyl)acetylene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4989-1G B4989-5G
TCIAB4989-1GEA 1825 NOK
TCIAB4989-1G TCIAB4989-5G
Bis(2-bromophenyl)acetylene ≥96.0% (by GC)
Bis(2-bromophenyl)acetylene
Formel: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
MDL nummer: MFCD00238712
CAS-nummer: 38399-13-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C