2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Butynyl p-toluenesulphonate, But-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulphonate
B4995-1G B4995-5G
TCIAB4995-1GEA 1300 NOK
TCIAB4995-1G TCIAB4995-5G
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formel: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,276 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00078395
CAS-nummer: 56563-37-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C