2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5016-200MG B5016-1G
TCIAB5016-200MGEA 825 NOK
TCIAB5016-200MG TCIAB5016-1G
2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene
Formel: C₁₄H₉BrS
MW: 289,19 g/mol
MDL nummer: MFCD22380322
CAS-nummer: 19437-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=841f6a825c4c4627f7abbc310a377f4f5594d09c&vid=841f6a825c4c4627f7abbc310a377f4f5594d09c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C