2-(4-Bromophenyl)benzoxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-(4-Bromophenyl)benzo[d]oxazole
B5017-1G
B5017-5G
TCIAB5017-1GEA
785
NOK
TCIAB5017-1G
TCIAB5017-5G
2-(4-Bromophenyl)benzoxazole ≥98.0% (by GC)
2-(4-Bromophenyl)benzoxazole
Formel:
C₁₃H₈BrNO MW: 274,12 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00168898 CAS-nummer: 3164-13-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |