9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5022-200MG B5022-1G
TCIAB5022-200MGEA 745 NOK
TCIAB5022-200MG TCIAB5022-1G
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene
Formel: C₂₈H₂₂O₂
MW: 390,48 g/mol
MDL nummer: MFCD00009936
CAS-nummer: 24672-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd6c7be8dffe3de5af1fcf061883746140731689&vid=dd6c7be8dffe3de5af1fcf061883746140731689&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %