9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-bromo-9H-carbazole
B5024-1G B5024-5G
TCIAB5024-1GEA 1025 NOK
TCIAB5024-1G TCIAB5024-5G
9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole
Formel: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
MDL nummer: MFCD28138081
CAS-nummer: 1428551-28-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C