9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B5030-1G B5030-200MG
TCIAB5030-1GEA 4450 NOK
TCIAB5030-1G TCIAB5030-200MG
9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
MDL nummer: MFCD26407508
CAS-nummer: 936854-62-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %