5-Bromo-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5036-1G B5036-5G
TCIAB5036-1GEA 700 NOK
TCIAB5036-1G TCIAB5036-5G
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Kokepunkt: 172°C
MDL nummer: MFCD05662390
CAS-nummer: 90050-59-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C