9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B5046-200MG B5046-1G
TCIAB5046-200MGEA 1525 NOK
TCIAB5046-200MG TCIAB5046-1G
9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₆H₂₆O₂
MW: 490,60 g/mol
MDL nummer: MFCD12022382
CAS-nummer: 235099-48-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb74869de1283bc1de610408c5a26d52030135d&vid=adb74869de1283bc1de610408c5a26d52030135d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%