N-(4-Biphenylyl)-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)naphthalen-1-amine
B5047-200MG B5047-1G
TCIAB5047-200MGEA 700 NOK
TCIAB5047-200MG TCIAB5047-1G
N-(4-Biphenylyl)-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
N-(4-Biphenylyl)-1-naphthylamine
Formel: C₂₂H₁₇N
MW: 295,39 g/mol
Kokepunkt: 315°C
MDL nummer: MFCD28138082
CAS-nummer: 446242-37-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=069cb6364101f6efa01fab94cd0861a3c99436db&vid=069cb6364101f6efa01fab94cd0861a3c99436db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C