N-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N-phenylnaphthalen-1-amine
B5049-200MG B5049-1G
TCIAB5049-200MGEA 475 NOK
TCIAB5049-200MG TCIAB5049-1G
N-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
N-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-N-phenyl-1-naphthylamine
Formel: C₂₈H₂₀BrN
MW: 450,38 g/mol
MDL nummer: MFCD24387457
CAS-nummer: 352359-42-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C