3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-9-(naphthalen-1-yl)-9H-carbazole
B5050-200MG B5050-1G
TCIAB5050-200MGEA 310 NOK
TCIAB5050-200MG TCIAB5050-1G
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole
Formel: C₂₂H₁₄BrN
MW: 372,27 g/mol
MDL nummer: MFCD26127423
CAS-nummer: 934545-83-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %