2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
B5051-200MG B5051-1G
TCIAB5051-200MGEA 595 NOK
TCIAB5051-200MG TCIAB5051-1G
2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole
Formel: C₂₂H₁₄BrN
MW: 372,27 g/mol
MDL nummer: MFCD26127422
CAS-nummer: 1427316-53-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C