3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5052-1G B5052-5G
TCIAB5052-1GEA 755 NOK
TCIAB5052-1G TCIAB5052-5G
3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole
Formel: C₁₉H₁₄BrN
MW: 336,23 g/mol
MDL nummer: MFCD16658912
CAS-nummer: 731016-44-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C