5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5057-1G B5057-5G
TCIAB5057-1GEA 1125 NOK
TCIAB5057-1G TCIAB5057-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
MW: 276,99 g/mol
MDL nummer: MFCD03412225
CAS-nummer: 115467-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14afc6199843248904aab89bc0b63abf5a45f227&vid=14afc6199843248904aab89bc0b63abf5a45f227&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %