1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
B5058-5G B5058-25G
TCIAB5058-5GEA 325 NOK
TCIAB5058-5G TCIAB5058-25G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formel: C₁₀H₁₂F₂O
MW: 186,202 g/mol
Kokepunkt: 110°C
MDL nummer: MFCD07368738
CAS-nummer: 136239-66-2
EINECS: 446-810-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %